Documentos Principais
8.07059
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethyl oxalate, Oxalic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
202-464-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.27 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
410 °C
potência
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.42-2.67 % (v/v)
p.e.
182-186 °C
pf
-41 °C
temperatura de transição
flash point 75 °C
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.076 - 1.079
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup