135364
Diethyl oxalate
≥99%
Sinônimo(s):
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.03 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 47 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
p.e.
185 °C (lit.)
pf
−41 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: miscible
water: partially soluble
densidade
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)