325376
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate
98%
Sinônimo(s):
2,4-Dinitrophenyl oxalate, DNPO, Oxalic acid bis(2,4-dinitrophenyl) ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
189-190 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(=O)Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N4O12/c19-13(29-11-3-1-7(15(21)22)5-9(11)17(25)26)14(20)30-12-4-2-8(16(23)24)6-10(12)18(27)28/h1-6H
chave InChI
CBZOGAWUNMFXFQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?