264199
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
97%
Sinônimo(s):
BPEA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 37
new score: 13
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
248-250 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5ccccc25
InChI
1S/C30H18/c1-3-11-23(12-4-1)19-21-29-25-15-7-9-17-27(25)30(28-18-10-8-16-26(28)29)22-20-24-13-5-2-6-14-24/h1-18H
chave InChI
ZHBOFZNNPZNWGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.