247138
Chlorocarbonylsulfenyl chloride
96%
Sinônimo(s):
(Chlorothio)formyl chloride, Chloroformylsulfenyl chloride
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
densidade
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClSC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3
chave InChI
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 5-(1,2,3,4-tetra-O-acetyl-alpha-D-xylopyranos-5S-C-yl)-1,3,4-oxathiazol-2-one
- fluorinated oxathialones
- polyfluoroalkylchlorothioformates
- chlorocarbonylpolyfluoroalkylsulfenate esters
- chlorocarbonylhexafluoroisopropylidenimino sulfenate
- 5-tri-fluoromethyl-2-oxo-1,3,4-oxathiazole
- commercially important N,N-dialkylcarbamoyl chlorides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter