densidade de vapor
4.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
100 mmHg ( 17.8 °C)
105 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
pf
−54 °C (lit.)
densidade
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
chave InChI
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of α-chloroketones.
- Regioselective (ortho-selective) chlorination of phenols.
- Conversion of monocyclic allylic cis-1,2-diols to the corresponding trans-1,2-chlorohydrins.
- Preparation of β-chlorotetrahydrofuran derivatives.
Sulfuryl chloride may be used as an efficient reagent for the p-chlorination of phenols.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?