Documentos Principais
518824
Sigma-Aldrich
N-Methyldipropylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)2NCH3
Número CAS:
Peso molecular:
115.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pb
117 °C (lit.)
densidade
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
38.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3.33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Vanderveen JR, et al.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)