358991
N-tert-Butylmethylamine
97%
Sinônimo(s):
N-Methyl-tert-butylamine
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
pb
67-69 °C (lit.)
densidade
0.727 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNC(C)(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2,3)6-4/h6H,1-4H3
chave InChI
ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter