Documentos Principais
190187
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylpropylamine
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
87.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.4055 (lit.)
p.e.
84-87 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3
chave InChI
JOZZAIIGWFLONA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2-Dimethylpropylamine was used as standard in separation of alkali and alkaline earth metal cations by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Thanh Duc Mai et al.
Analytica chimica acta, 653(2), 228-233 (2009-10-08)
A fast separation of alkali and alkaline earth metal cations and ammonium was carried out by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns of 15 cm length and 100 microm inner diameter using water/methanol mixtures containing acetic acid as mobile phase.