107891
2-Isopropoxyethanol
99%
Sinônimo(s):
Ethylene glycol monoisopropyl ether, Isopropylglycol
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.41 (lit.)
p.e.
42-44 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
43 - 45 °C - Equilibrium method
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?