Documentos Principais
1.01509
Supelco
Sulfato de prata
GR for analysis ACS
Sinônimo(s):
Sulfato de prata
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ag2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
311.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-653-7
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
pf
655 °C
solubilidade
8 g/L
densidade
5.45 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
chave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Lab on a bead com microfluidos centrífugos oscilatórios para uma mistura rápida e completa permite ensaios biomédicos rápidos e precisos: A integração da tetrametilbenzidina em uma nova plataforma Lab-on-a-Bead demonstra melhora significativa na velocidade de processamento e confiabilidade dos ensaios bioquímicos (Williams et al., 2024).
Nota de análise
Teor (argentométrico): ≥ 98,5%
Identidade: passa no teste
Matéria insolúvel e cloreto de prata: ≤ 0,02%
Substâncias não precipitadas por ácido clorídrico (como SO₄): ≤ 0,03 %
Cloreto (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrato (NO₃): ≤ 10 ppm
Cu (cobre): ≤ 5 ppm
Fe (ferro): ≤ 10 ppm
Pb (chumbo): ≤ 10 ppm
Corresponde às norma ACS
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3