225673
Sulfato de prata
ACS reagent, 99%
Sinônimo(s):
Sal de prata (I) de ácido sulfúrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
99%
Formulário
lumps and powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
Impurezas
≤0.02% insoluble matter and silver chloride
≤0.03% not HCl pptd.
pf
652 °C (lit.)
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- A catalyst for the sulfonation of waste-based polystyrene into polystyrene sulfonic acid.
- A chloride inhibitory agent in the determination of chemical oxygen demand (COD).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?