Documentos Principais
1.01534
Supelco
Sulfato de prata
extra pure
Sinônimo(s):
Sulfato de prata
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ag2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
311.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-653-7
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
pf
655 °C
solubilidade
8 g/L
densidade
5.45 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
chave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (argentométrico): ≥ 98,5%
Identidade: passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 20 ppm
Cu (cobre): ≤ 50 ppm
Fe (ferro): ≤ 50 ppm
Pb (chumbo): ≤ 50 ppm
Substâncias não precipitadas por ácido clorídrico (como SO₄): ≤ 0,3%
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3