Documentos Principais
31494
Sigma-Aldrich
Sulfato de prata
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Sal de prata (I) de ácido sulfúrico
About This Item
Fórmula linear:
Ag2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
311.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5%
Formulário
crystalline
Impurezas
≤0.02% Insoluble matter and silver chloride
≤0.03% substances not precipitated by HCl
pf
652 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤50 ppm
Co: ≤50 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Na: ≤200 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O sulfato de prata (Ag2SO4) é um sal de prata (I) de ácido sulfúrico. Ele participa da fotoxidação auxiliada por TiO2 de benziltrimetilsilanos substituídos em acetonitrilo. Diariletanos foram obtidos em rendimentos de 50%-74%.
Aplicação
O sulfato de prata pode ser empregado no preparo de:
  • Reagente de iodinação em combinação com iodo para a síntese de derivados de iodo.
  • Reagente de sulfato de prata, que é necessário para a determinação da demanda química de oxigênio (DQO).
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chemical stability of plasmon-active silver tips for tip-enhanced Raman spectroscopy.
Kalbacova J, et al.
Nanospectroscopy, 1(1), 12-18 (2014)
Titanium dioxide photocatalysed oxidation of benzyltrimethylsilanes in the presence of silver sulfate.
Baciocchi E, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1, 59-60 (1992)
Ponnusamy Velusamy et al.
Journal of advanced research, 5(1), 19-25 (2015-02-17)
The photocatalytic decoloration of an organic dye, ethyl violet (EV), has been studied in the presence of TiO2 and the addition of β-Cyclodextrin (β-CD) with TiO2 (TiO2-β-CD) under UV-A light irradiation. The different operating parameters like initial concentration of dye
Iodination of aromatic amines with iodine and silver sulfate.
Sy W-W.
Synthetic Communications, 22(22), 3215-3219 (1992)
Iodination with Silver Sulfate and Iodine. II. Uridines.
Sy W-W.
Synthetic Communications, 20(21), 3391-3394 (1990)