F1543
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
BioXtra, ≥98%
Sinônimo(s):
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.01% Insoluble matter
pf
100 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
dilute sulfuric acid: 1 M
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- pH responsive controlled release of anti-cancer hydrophobic drugs from sodium alginate and hydroxyapatite bi-coated iron oxide nanoparticles.: This study explores the use of ammonium iron(II) sulfate hexahydrate in the synthesis of bi-coated iron oxide nanoparticles for pH-responsive controlled drug release. The nanoparticles, coated with sodium alginate and hydroxyapatite, were designed for the controlled release of hydrophobic anti-cancer drugs, demonstrating significant potential for targeted cancer therapy applications (Manatunga et al., 2017).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?