Documentos Principais
FX0245
Supelco
Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate, Ammonium Iron(II) Sulfate, Hexahydrate, Ammonium Iron (II) Sulfate
About This Item
Fórmula linear:
Fe(NH4)2(SO4)2 · 6H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-151-8
Ensaio:
98.5-101.5%
Formulário:
crystals
solubilidade:
269 g/L
Nível de qualidade
Ensaio
98.5-101.5%
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
cor
blue-green
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
39-41 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
269 g/L
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.003%
Fe3+: ≤0.01%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Zn: ≤0.003%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay: 98.5-101.5%
Calcium (Ca): 0.005% max
Color: Blue-green (no yellow)
Copper (Cu): 0.003% max
Ferric iron (Fe+++): 0.01% max
Form: Crystals
Insoluble matter: 0.01% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Manganese (Mn): 0.01% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Potassium (K): 0.002% max
Sodium (Na): 0.02% max
Zinc (Zn): 0.003% max
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1