10229
Sulfato de prata
puriss., ≥99%
Sinônimo(s):
Sal de prata (I) de ácido sulfúrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
≥99%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
pf
652 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Iodination reagent in combination with iodine for the synthesis of iododerivatives.
- Synthesis of iodinated uredines.
- Preparation of silver sulfate reagent, which is required for the determination of Chemical Oxygen Demand (COD).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3