31014
Mercury(II) sulfate
ACS reagent, ≥99%
Sinônimo(s):
Mercuric sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
resíduo de ignição (após redução com HCOOH)
≤0.02% (as SO4)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤30 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤500 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤30 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
environmental
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?