Documentos Principais
1.04413
Supelco
Mercury(II) sulfate solution 200 g/l
in diluted sulfuric acid for determination of COD acc. to DIN 38409-H 43-1 (short-term experience)
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
SE.11
Nível de qualidade
Formulário
liquid
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Concentration (HgSO₄): 198.0 - 202.0 g/l
Concentration (H₂SO₄): 173.0 - 180.0 g/l
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3