Documentos Principais
1.01574
Supelco
Silver sulfate solution 80 g/l
in sulfuric acid (D=1.84 g/ml) for COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
SE.11
Nível de qualidade
Formulário
liquid
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
densidade
1.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Concentration (Ag₂SO₄): 78.8 - 81.2 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3