Documentos Principais
440698
Sigma-Aldrich
Strontium isopropoxide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Strontium diisopropoxide, Strontium isopropoxide
About This Item
Fórmula linear:
Sr(OCH(CH3)2)2
Número CAS:
Peso molecular:
205.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
crystalline powder
adequação da reação
core: strontium
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Sr]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Sr/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
chave InChI
OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.