Key Documents
8.20254
Sigma-Aldrich
(+)-Camphene
for synthesis
Sinônimo(s):
(+)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
201-234-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
3.99 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
265 °C
potência
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (22 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pb
158-159 °C/1013 hPa
pf
42-45 °C
temperatura de transição
flash point 26 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
chave InChI
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene): ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1