715468
Barium tert-butoxide
85%
Sinônimo(s):
Barium di-t-butoxide
Ensaio
85%
Formulário
powder
pf
>200 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O[Ba]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Ba/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
chave InChI
SLPLCLDJTNLWPW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As a catalyst along with various phenolic ligands in the aldol reactions of amides with aldehydes and ketones.
- To prepare yttrium and copper metal complexes by reacting with Y(thd)3 and Cu(thd)2, where “thd” is 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione.
- As an initiator along with an alkyl lithium in the butadiene copolymerization reaction.
- In the iridium catalyzed allylic alkylation of non-stabilized enolates.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
715468-10G | 4061833432921 |
715468-1G | 4061826734681 |