Documentos Principais
73306
Sigma-Aldrich
Magnesium di-tert-butoxide
technical, ≥90% (KT)
Sinônimo(s):
Magnesium tert-butoxide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
170.53
Beilstein:
3979348
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical
Ensaio
≥90% (KT)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
chave InChI
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)