Key Documents
W331015
Sigma-Aldrich
Methyl thiobutyrate
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
S-Methyl thiobutanoate, S-Methyl thiobutyrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2COSCH3
Número CAS:
Peso molecular:
118.20
Número FEMA:
3310
Número da licença da enzima:
219-407-1
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.032
fonte biológica
Saccharum officinarum (sugarcane)
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
cheese; musty; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Effect of volatile organic compounds from bacteria on nematodes.: Methyl thiobutyrate is identified as a bioactive volatile organic compound in bacterial interactions with nematodes, suggesting its potential use in biocontrol applications in agriculture (Xu et al., 2015).
  • Carboxylesterase activity, cDNA sequence, and gene expression in malathion susceptible and resistant strains of the cotton aphid, Aphis gossypii.: This study explores the enzymatic interactions involving methyl thiobutyrate, providing insights into insecticide resistance mechanisms, which can inform the development of more effective pest management strategies (Pan et al., 2009).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup