Documentos Principais
W293415
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número FEMA:
2934
Beilstein:
1745552
Número CE:
Conselho da Europa nº:
266c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.040
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
142-143 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W293415-100G
W293415-100G-K4061837877377
W293415-4KG-K
W293415-SAMPLE
W293415-SAMPLE-K4061837877407
W293415-1KG
W293415-1KG-K4061837877384
W293415-25G
W293415-25G-K4061837877391
W293415-4KG