Documentos Principais
W293407
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
≥98%
Sinônimo(s):
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número FEMA:
2934
Beilstein:
1745552
Número CE:
Conselho da Europa nº:
266
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.040
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
142-143 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
ethereal; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Natural Occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 20 ppm
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W293407-1KG
W293407-1KG-K4061837520785
W293407-9KG-K4061837520808
W293407-2.5KG-K
W293407-4KG
W293407-4KG-K4061837520792
W293407-9KG
W293407-SAMPLE
W293407-SAMPLE-K4061837520815