291838
Propyl butyrate
99%
Sinônimo(s):
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup