62141
Linalool oxide
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro-1-furyl)-2-propanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
densidade
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)C1CCC(C)(O1)C=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3
chave InChI
BRHDDEIRQPDPMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?