Documentos Principais
W330829
Sigma-Aldrich
Methyl propyl trisulfide
50%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10S3
Número CAS:
Peso molecular:
154.32
Número FEMA:
3308
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.020
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
concentração
50%
índice de refração
n20/D 1.566
densidade
1.107 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
garlic; green; metallic; onion; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCCSSSC
InChI
1S/C4H10S3/c1-3-4-6-7-5-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
ZOYASYRPGHCQHW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Upper respiratory tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential