W320102
Methyl propyl disulfide
≥95%, FG
Sinônimo(s):
1-methyldisulfanylpropane, 2,3-dithiahexane, Methyl dithiopropane
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
69-71 °C/43 mmHg (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
alliaceous; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCCSSC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-4-6-5-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
PUCHCUYBORIUSM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Evaluation of the Perceptual Interaction among Sulfur Compounds in Mango by Feller′s Additive Model, Odor Activity Value, and Vector Model.: This study explores the perceptual interactions of sulfur compounds including methyl propyl disulfide in mango, providing insights into flavor enhancement and perception in food chemistry (Xiao et al., 2019).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W320102-100G-K | 4061837890222 |
W320102-25G-K | 4061837528156 |
W320102-100G | |
W320102-1KG | |
W320102-1KG-K | 4061837890239 |
W320102-25G | |
W320102-SAMPLE | |
W320102-SAMPLE-K | 4061837890246 |