648485-M
TrpA1 Antagonist, HC-030031
The TrpA1 Antagonist, HC-030031, also referenced under CAS 349085-38-7, controls the biological activity of TrpA1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
TrpA1 Antagonist, HC-030031, HC-030031
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H21N5O3/c1-11(2)12-5-7-13(8-6-12)20-14(24)9-23-10-19-16-15(23)17(25)22(4)18(26)21(16)3/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,20,24)
chave InChI
HEQDZPHDVAOBLN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Outras notas
McNamara, C., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A.104, 13525.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3