Key Documents
8.06179
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
203-246-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.33 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
temperatura de autoignição
395 °C (DIN 51794)
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.9-5.6 % (v/v)
pb
204 °C/1013 hPa
pf
-6 °C
temperatura de transição
flash point 71.5 °C (DIN 51758)
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
chave InChI
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup