349089
2-Cyanobenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
2-Formylbenzonitrile, Phthalaldehydonitrile (8CI), o-Cyanobenzaldehyde, o-Formylbenzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
103-105 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H
chave InChI
QVTPWONEVZJCCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the base-catalyzed one-pot synthesis of 3-substituted isoindolinones
- in the synthesis of 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindoles, via Baylis-Hillman reaction
- in the synthesis of 3-(N-substituted amino)-1-isoindolenones
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?