Documentos Principais
735280
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
97%
Sinônimo(s):
4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6FNO
Número CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-68 °C
densidade
1.27 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11/h1-3,11H,5H2
chave InChI
YGAURRAHPYQHDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)