Documentos Principais
B58202
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
182.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
p.e.
225 °C (lit.)
pf
38-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
chave InChI
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
4-Bromoanisole ≥99.0%
Sigma-Aldrich
B56501
4-Bromoanisole