Documentos Principais
C24809
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
137.57
Beilstein:
1906694
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
38-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
chave InChI
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
97 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)