72910
4-Nitrobenzoic acid
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
p-Nitrobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
237-240 °C (lit.)
239-242 °C
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a co-catalyst with thioxotetrahydropyrimidinone for the α-alkylation of ketones.
- For the synthesis of mononuclear zinc carboxylate complexes by reacting with zinc sulfate heptahydrate and NaOH.
- As an additive in the room temperature catalytic Wittig reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?