Documentos
71513
Sigma-Aldrich
Sodium dimethyldithiocarbamate solution
~40% in H2O
Sinônimo(s):
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCSSNa
Número CAS:
Peso molecular:
143.21
Beilstein:
3569024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
concentração
~40% in H2O
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
VMSRVIHUFHQIAL-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3