PHR2339
4-Nitrobenzoic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Nitrobenzoic acid, Benzocaine impurity E (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1466572
família API
tetracaine
Formulário
powder
embalagem
pkg of 100 mg
pf
237-240 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)