PHR9019
4-Aminobenzyl alcohol
reference material
Sinônimo(s):
Benzocaine impurity A (PhEur), 4-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
família API
tetracaine
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
crystals
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
60-65 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
chave InChI
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9019-100MG | 4061841209379 |