384313
(+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate
98%
Sinônimo(s):
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, Dimethyl (4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +54°, neat
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketal
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H]1OC(C)(C)O[C@@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Deuterated 1-deoxy-D-xylose.
- C-terminal peptide -oxo-aldehydes using Fmoc solid-phase peptide synthesis methodology (SPPS).
- Bis-Weinreb amide, a key intermediate for the preparation of myo-inositol analog via ring-closing metathesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?