Documentos Principais
227803
Sigma-Aldrich
(−)-Diisopropyl D-tartrate
98%
Sinônimo(s):
D-(−)-Tartaric acid diisopropyl ester
About This Item
Fórmula linear:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
234.25
Beilstein:
5265431
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]23/D −17°, neat
pureza óptica
ee: ≥99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Aplicação
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols and α-furfuryl amides by enantioselective epoxidation.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)