156841
(+)-Diethyl L-tartrate
≥99%
Sinônimo(s):
L-(+)-Tartaric acid diethyl ester
Ensaio
≥99%
atividade óptica
[α]20/D +8.5°, neat
pureza óptica
ee: ≥99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
280 °C (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
YSAVZVORKRDODB-PHDIDXHHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?