C409
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
99%
Sinônimo(s):
(+)-Camphoric acid, (1R,3S)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D 46°, c = 1 in ethanol
pf
183-186 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@H](CC[C@@]1(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1
chave InChI
LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?