110108
cis-Pinonic acid
98%
Sinônimo(s):
cis-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
104-107 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[C@@H]1C[C@H](CC(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O3/c1-6(11)8-4-7(5-9(12)13)10(8,2)3/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+/m1/s1
chave InChI
SIZDUQQDBXJXLQ-SFYZADRCSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)