95426
(−)-α-Bisabolol
analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (GC)
atividade óptica
[α]/D -60±2°, neat
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
chave InChI
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?