377619
D-Threitol
99%
Sinônimo(s):
(2R,3R)-1,2,3,4-Butanetetrol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −14°, c = 2 in ethanol
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
UNXHWFMMPAWVPI-QWWZWVQMSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?