Key Documents
374377
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
98%
Sinônimo(s):
1-Formylethylidenetriphenylphosphorane
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3P=C(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
318.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
219-221 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(17-22)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
chave InChI
VHUQEFAWBCDBSC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of acitretin analogs with antitumor activity
  • Stereoselective synthesis of essential building blocks of phorboxazole A via hetero Diels-Alder and stereoselective hetero-Michael addition/equilibration
  • Preparation of C1-C14 fragment of sarcoglaucol-16-one via Z-selective ando-type Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Wittig reactions
  • Synthesis of ring-expanded and epothilone-hybridized macrosphelide analogs as apoptosis-inducing agents
  • Preparation of phosphonic acid-containing analogs of mycophenolic acid as inhibitors of IMPDH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)