E7500
meso-Erythritol
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
powder
doçura
0.7 × sucrose
cor
white
p.e.
329-331 °C (lit.)
pf
118-120 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
chave InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?